(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965118-1G OR965118-5G
APOSOR965118-1GEA 1160 DKK
APOSOR965118-1G APOSOR965118-5G
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Formel: C₇H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368884
CAS-nummer: 5096-11-7