4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Formylphenoxy)pyridine
OR9651-1G OR9651-5G
APOSOR9651-1GEA 480 DKK
APOSOR9651-1G APOSOR9651-5G
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97+%
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molekylvægt: 199.205 g/mol
Smeltepunkt: 45…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08435899
CAS-nummer: 194017-69-1