3-Hydroxyisonicotinamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR965079-1G
OR965079-250MG
OR965079-5G
APOSOR965079-1GEA
1140
DKK
APOSOR965079-1G
APOSOR965079-250MG
APOSOR965079-5G
3-Hydroxyisonicotinamide 95%
3-Hydroxyisonicotinamide
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13659443 CAS-nummer: 10128-73-1 |