Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965054-1G OR965054-5G
APOSOR965054-1GEA 2180 DKK
APOSOR965054-1G APOSOR965054-5G
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine 98%
Cyclopropyl-thiophen-2-ylmethyl-amine
Formel: C₈H₁₁NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03856576
CAS-nummer: 14471-18-2