1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR965025-1G OR965025-5G
APOSOR965025-1GEA 349 DKK
APOSOR965025-1G APOSOR965025-5G
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Formel: C₇H₁₀N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022403
CAS-nummer: 699-51-4