3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964996-1G OR964996-5G
APOSOR964996-1GEA 589 DKK
APOSOR964996-1G APOSOR964996-5G
3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
3-Chloro-N-phenylpropanamide
Formel: C₉H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00018971
CAS-nummer: 3460-04-6