N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964919-1G OR964919-500MG
APOSOR964919-1GEA 2950 DKK
APOSOR964919-1G APOSOR964919-500MG
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride 97%
N-(3-Aminopropyl)-acetamide hydrochloride
Formel: C₅H₁₂N₂O·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13196104
CAS-nummer: 4078-13-1