Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964912-1G OR964912-5G
APOSOR964912-1GEA 230 DKK
APOSOR964912-1G APOSOR964912-5G
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate 95%
Methyl 2,3-dihydrobenzofuran-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00114411
CAS-nummer: 103204-80-4