5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
OR964778-100MG OR964778-1G OR964778-250MG
APOSOR964778-100MGEA 404 DKK
APOSOR964778-100MG APOSOR964778-1G APOSOR964778-250MG
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₃
Molekylvægt: 190.156 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07377114
CAS-nummer: 893638-39-6