3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Methylpent-1-yn-3-amine hydrochloride
OR964685-1G OR964685-5G
APOSOR964685-1GEA 513 DKK
APOSOR964685-1G APOSOR964685-5G
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride 95%
3-Amino-3-methyl-1-pentyne hydrochloride
Formel: C₆H₁₁N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09749829
CAS-nummer: 108575-32-2