Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964608-1G OR964608-250MG OR964608-5G
APOSOR964608-1GEA 994 DKK
APOSOR964608-1G APOSOR964608-250MG APOSOR964608-5G
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formel: C₉H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00466380
CAS-nummer: 829-45-8