3-Amino-1-N-alloc-piperidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964532-1G OR964532-250MG
APOSOR964532-1GEA 4860 DKK
APOSOR964532-1G APOSOR964532-250MG
3-Amino-1-N-alloc-piperidine 95%
3-Amino-1-N-alloc-piperidine
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03839997
CAS-nummer: 886363-44-6