3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(2-(3-Ethoxy-3-oxopropoxy)ethoxy)propanoic acid, Acid-PEG2-ethyl propionate
OR964496-1G OR964496-250MG
APOSOR964496-1GEA 2620 DKK
APOSOR964496-1G APOSOR964496-250MG
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid
Formel: C₁₀H₁₈O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115349
CAS-nummer: 886362-90-9