3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964429-1G OR964429-5G
APOSOR964429-1GEA 567 DKK
APOSOR964429-1G APOSOR964429-5G
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one
Formel: C₄H₂Cl₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272415
CAS-nummer: 766-40-5