1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964296-1G OR964296-250MG
APOSOR964296-1GEA 665 DKK
APOSOR964296-1G APOSOR964296-250MG
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁N·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03596892
CAS-nummer: 89775-13-3