3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR964224-10G OR964224-1G OR964224-5G
APOSOR964224-10GEA 5960 DKK
APOSOR964224-10G APOSOR964224-1G APOSOR964224-5G
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol 96%
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol
Formel: C₉H₁₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09028718
CAS-nummer: 1424-74-4