tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR964172-1G OR964172-250MG
APOSOR964172-1GEA 731 DKK
APOSOR964172-1G APOSOR964172-250MG
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate
Formel: C₈H₁₅NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22581582
CAS-nummer: 148312-55-4