7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
OR964055-1G OR964055-5G
APOSOR964055-1GEA 1530 DKK
APOSOR964055-1G APOSOR964055-5G
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD20486137
CAS-nummer: 587869-08-7