2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-methyloxazole-5-carboxylate
OR964036-1G OR964036-250MG
APOSOR964036-1GEA 4790 DKK
APOSOR964036-1G APOSOR964036-250MG
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester 95%
2-Methyl-oxazole-5-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₆H₇NO₃
Molekylvægt: 141.125 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06738687
CAS-nummer: 651059-70-0