2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963908-1G OR963908-250MG
APOSOR963908-1GEA 1140 DKK
APOSOR963908-1G APOSOR963908-250MG
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
2-Cyano-3-phenylpropionic acid
Formel: C₁₀H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00205073
CAS-nummer: 5331-42-0