2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963856-10G OR963856-1G OR963856-5G
APOSOR963856-10GEA 1630 DKK
APOSOR963856-10G APOSOR963856-1G APOSOR963856-5G
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00955756
CAS-nummer: 6980-09-2