2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963839-1G OR963839-250MG
APOSOR963839-1GEA 4860 DKK
APOSOR963839-1G APOSOR963839-250MG
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784074
CAS-nummer: 886365-85-1