2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963832-1G OR963832-250MG
APOSOR963832-1GEA 687 DKK
APOSOR963832-1G APOSOR963832-250MG
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol
Formel: C₈H₈Cl₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00462592
CAS-nummer: 6378-66-1