2-Amino-6-phenylpyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963733-10G OR963733-1G OR963733-5G
APOSOR963733-10GEA 3480 DKK
APOSOR963733-10G APOSOR963733-1G APOSOR963733-5G
2-Amino-6-phenylpyridine 97%
2-Amino-6-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234719
CAS-nummer: 39774-25-9