2,3,6,7-Tetramethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963525-1G OR963525-5G
APOSOR963525-1GEA 1210 DKK
APOSOR963525-1G APOSOR963525-5G
2,3,6,7-Tetramethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine 95%
2,3,6,7-Tetramethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-amine
Formel: C₁₀H₁₄N₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19382365
CAS-nummer: 1311254-54-2