2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2-Dimethylchroman-4-one
OR963494-1G OR963494-250MG
APOSOR963494-1GEA 4040 DKK
APOSOR963494-1G APOSOR963494-250MG
2,2-Dimethyl-chroman-4-one 97%
2,2-Dimethyl-chroman-4-one
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molekylvægt: 176.212 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07369943
CAS-nummer: 3780-33-4