2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963473-1G OR963473-5G
APOSOR963473-1GEA 933 DKK
APOSOR963473-1G APOSOR963473-5G
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₄H₁₅NO₃
Kogepunkt: 410 °C
Smeltepunkt: 177…178 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08460972
CAS-nummer: 99337-98-1