6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963325-1G OR963325-5G
APOSOR963325-1GEA 1370 DKK
APOSOR963325-1G APOSOR963325-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01662416
CAS-nummer: 57544-34-0