Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR963075-1G OR963075-25G OR963075-5G
APOSOR963075-1GEA 763 DKK
APOSOR963075-1G APOSOR963075-25G APOSOR963075-5G
Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Chloroacetyl-DL-norvaline
Formel: C₇H₁₂ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020439
CAS-nummer: 6940-47-2