trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962962-10G OR962962-1G OR962962-5G
APOSOR962962-10GEA 13340 DKK
APOSOR962962-10G APOSOR962962-1G APOSOR962962-5G
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₅H₇ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16661183
CAS-nummer: 35207-70-6