1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962933-1G OR962933-250MG
APOSOR962933-1GEA 2570 DKK
APOSOR962933-1G APOSOR962933-250MG
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
Formel: C₇H₉NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19219386
CAS-nummer: 6115-72-6