4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962930-1G OR962930-5G
APOSOR962930-1GEA 349 DKK
APOSOR962930-1G APOSOR962930-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formel: C₆H₅N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17018685
CAS-nummer: 27058-54-4