4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962889-1G OR962889-5G
APOSOR962889-1GEA 1860 DKK
APOSOR962889-1G APOSOR962889-5G
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formel: C₆H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11870743
CAS-nummer: 10168-58-8