(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR962877-1G OR962877-250MG
APOSOR962877-1GEA 2290 DKK
APOSOR962877-1G APOSOR962877-250MG
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide 95%
(4-Bromothiophen-2-yl)methanamine hydrobromide
Formel: C₅H₆BrNS·BrH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855809
CAS-nummer: 1314707-83-9