3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962867-100MG OR962867-1G OR962867-250MG
APOSOR962867-100MGEA 806 DKK
APOSOR962867-100MG APOSOR962867-1G APOSOR962867-250MG
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridine-6-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₈H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656494
CAS-nummer: 82523-07-7