2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962840-1G OR962840-5G
APOSOR962840-1GEA 731 DKK
APOSOR962840-1G APOSOR962840-5G
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline 97%
2-(tert-Butylsulphanyl)aniline
Formel: C₁₀H₁₅NS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11136099
CAS-nummer: 51942-41-7