1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962808-1G OR962808-5G
APOSOR962808-1GEA 516 DKK
APOSOR962808-1G APOSOR962808-5G
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole 98%
1-Isopropyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10001542
CAS-nummer: 97421-21-1