2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962789-1G OR962789-5G
APOSOR962789-1GEA 480 DKK
APOSOR962789-1G APOSOR962789-5G
2-(Ethylsulphonyl)aniline 98%
2-(Ethylsulphonyl)aniline
Formel: C₈H₁₁NO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09945923
CAS-nummer: 31596-87-9