2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962786-1G
OR962786-250MG
OR962786-5G
APOSOR962786-1GEA
1140
DKK
APOSOR962786-1G
APOSOR962786-250MG
APOSOR962786-5G
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid 95%
2-(Cyclopentyloxy)acetic acid
Formel:
C₇H₁₂O₃ Molekylvægt: 144.168 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD09930082 CAS-nummer: 95832-60-3 |