2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962770-1G OR962770-5G
APOSOR962770-1GEA 1860 DKK
APOSOR962770-1G APOSOR962770-5G
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile 97%
2-(2-Methoxyethoxy)-benzonitrile
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09907639
CAS-nummer: 540753-14-8