2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962756-1G OR962756-5G
APOSOR962756-1GEA 861 DKK
APOSOR962756-1G APOSOR962756-5G
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid 98%
2,4-Dimethylpyrrole-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09750426
CAS-nummer: 17106-13-7