2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962734-1G OR962734-5G
APOSOR962734-1GEA 578 DKK
APOSOR962734-1G APOSOR962734-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09035985
CAS-nummer: 78648-27-8