2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962718-100MG OR962718-1G OR962718-250MG
APOSOR962718-100MGEA 1260 DKK
APOSOR962718-100MG APOSOR962718-1G APOSOR962718-250MG
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione 95%
2-(But-3-yn-2-yl)isoindoline-1,3-dione
Formel: C₁₂H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703146
CAS-nummer: 14396-89-5