tert-Butyl 3-bromobenzylcarbamate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR962712-1G OR962712-25G OR962712-5G
APOSOR962712-1GEA 220 DKK
APOSOR962712-1G APOSOR962712-25G APOSOR962712-5G
tert-Butyl 3-bromobenzylcarbamate 98%
tert-Butyl 3-bromobenzylcarbamate
Formel: C₁₂H₁₆BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08703139
CAS-nummer: 171663-13-1