2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR962698-1G OR962698-5G
APOSOR962698-1GEA 183 DKK
APOSOR962698-1G APOSOR962698-5G
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected 97%
2-(4-Bromophenyl)ethanamine, N-BOC protected
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08443684
CAS-nummer: 120157-97-3