2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962689-100MG OR962689-1G OR962689-250MG
APOSOR962689-100MGEA 1090 DKK
APOSOR962689-100MG APOSOR962689-1G APOSOR962689-250MG
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde 98%
2-Methylquinoline-4-carboxaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO
Molekylvægt: 171.195 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08052651
CAS-nummer: 6760-22-1