3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962686-1G OR962686-5G
APOSOR962686-1GEA 1370 DKK
APOSOR962686-1G APOSOR962686-5G
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol 96%
3-Pyrrolidinobenzyl alcohol
Formel: C₁₁H₁₅NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772826
CAS-nummer: 859850-72-9