3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962684-1G OR962684-250MG
APOSOR962684-1GEA 2030 DKK
APOSOR962684-1G APOSOR962684-250MG
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde 97%
3-Pyrrolidin-1-ylbenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07772825
CAS-nummer: 857283-89-7