(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962675-1G OR962675-250MG OR962675-5G
APOSOR962675-1GEA 1750 DKK
APOSOR962675-1G APOSOR962675-250MG APOSOR962675-5G
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol 95%
(2-Methyl-quinolin-4-yl)-methanol
Formel: C₁₁H₁₁NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07371472
CAS-nummer: 4939-28-0