3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR962645-1G OR962645-250MG
APOSOR962645-1GEA 2730 DKK
APOSOR962645-1G APOSOR962645-250MG
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid 95%
3-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06203193
CAS-nummer: 25781-99-1